Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Nylon, 0.45 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Marca:  Merck SLHN033NB
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10423513
  • 915.00€ / paquete de 250
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Descripción general de los filtros de jeringa Millex™ no estériles con membrana de nailon:• Los filtros de jeringa Millex™ no estériles con membrana de nailon hidrófila son compatibles con una amplia gama de disolventes• Disponibles en tamaños de poro de 0,20 μm y 0,45 μm y dos diámetros para satisfacer las necesidades de aplicación • Compatible con soluciones acuosas y orgánicas, ofrece una amplia compatibilidad química y flexibilidad en el laboratorio• La carcasa de polipropileno ofrece un nivel bajo de extraíbles y amplia compatibilidad química. Disponible en varios tamaños de envase: SKU con la terminación NS (-------NS): 50 por pack SKU con la terminación NL (-------NL): 100 por pack SKU con la terminación TL (-------TL): 100 por pack Estos filtros de jeringa tienen una salida de tubo SKU con la terminación NB (-------- NB): 250 por pack SKU con la terminación NK (-------NK): 1000 por pack Aplicaciones: Filtración de muestras antes de UHPLC, HPLC, LC-MS y espectrometría de masas; filtración de disolventes; clarificación de soluciones acuosas y orgánicas
Especificaciones
Especificaciones
0,45 μm
Preparación de muestras analíticas
Luer Slip macho
Filtro de jeringa
33 mm
Nailon
No estéril
PP
250Pack
<100 ml
33 mm