Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles Millex™ con carcasa de PE: PTFE hidrófobo
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Marca: Merck SLFH025NK
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
- Compatible con soluciones orgánicas más agresivas y condiciones de altas temperaturas
Especificaciones
Single-use | |
0.45μm | |
Analytical sample prep | |
Male Luer slip | |
Filtro de jeringa | |
25 mm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) de fluoropore hidrófobo | |
Non-sterile | |
Polietileno | |
1000/paq. | |
<> 100 ml | |
25 mm |