Learn More
Merck Filtro de jeringa Millex™, PTFE hidrófilo, 0,2 μm
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Marca:  Merck SLLGH13NK
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 10031953
  • 1810.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Aplicaciones:
Filtración de muestras antes de UHPLC, HPLC, LC-MS y espectrometría de masas; filtración de disolventes; aclarado de soluciones acuosas y orgánicas
Descripción general de los filtros de jeringa Millex™ no estériles con PTFE hidrófilo
  • Las sustancias extraíbles más bajas, optimizando los niveles de fondo de los análisis sensibles como UHPLC y LC-MS
  • Filtración de soluciones acuosas u orgánicas que contengan proteínas
  • Disponibles en tamaños de poro de 0,20 μm y 0,45 μm y tres diámetros para satisfacer las necesidades de aplicación
  • El material de la carcasa de polipropileno ofrece niveles bajos de extraíbles y amplia compatibilidad química
Especificaciones
Especificaciones
No estéril
Preparación de muestras analíticas
6,9 bares (100 psi)
1000Pack
10 mL
13 mm
0,2 μm
LG
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Luer Slip macho
Filtro de jeringa
13 mm