Learn More
Merck Filtros Millex™: entrada y salida para tubos de silicona
Proteja fuentes de vacío frente a los daños por contaminación y humedad
Marca: Merck SLFGN25VS
194.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.22500kg
Descripción
Proteja las fuentes de vacío frente a los daños por contaminación y humedad
Las unidades de filtro de jeringa Millex™ con membrana PES hidrófoba Fluoropore™ o Millipore Express™ PLUS son ideales para la esterilización en línea de gases y la ventilación de recipientes estériles, y los filtros con membrana Fluoropore™ también se pueden utilizar para esterilizar o aclarar soluciones orgánicas. También hay unidades de filtro especializadas para proteger los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad. Las unidades de filtración Millex™ de 50 mm son especialmente útiles para la protección de líneas de vacío. Todas las unidades son bidireccionales.Características y ventajas:
- Las unidades de filtración especializadas protegen los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad
- Unidades Millex™ de 50 mm ideales para la protección de líneas de vacío
- Todas las unidades de PTFE hidrófobas Millex™ tienen un flujo bidireccional
Aplicaciones:
Esterilización de gases, protección de líneas de vacío, ventilación de recipientes estériles, esterilización y aclarado de soluciones orgánicas
Especificaciones
Entrada natural/salida natural | |
Sí | |
PTFE | |
0,2 μm | |
3,9 cm2 | |
<0,1 ml | |
Luer-Lok™ hembra | |
5,2 (75)bar(psi) | |
25Pack | |
Unidad de filtración de jeringa Millex-FG | |
25 mm |
Salida de aguja, esterilizada con óxido de etileno | |
Jeringa | |
PTFE | |
Estéril | |
Filtración y ventilación de disolventes orgánicos/de aire/gas; aplicaciones que requieren membranas muy hidrófobas | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Aguja | |
Millex-FX™ | |
45 ºC | |
100 mL | |
2,5 cm |