Learn More
Merck™ Sistema de filtración Microfil™
El práctico sistema de filtración utiliza embudos preesterilizados y membranas en un soporte de filtración accionado por palanca
Marca:  Merck™ MIAC03P01
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10450221
  • 2980.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Includes: 47mm gridded MCE membrane filters or EZ-Pak™ membrane cartridge.
Descripción
Descripción
  • Embudos desechables, apilables, de polipropileno reciclable de 100 ml o 250 ml
  • Elimina la necesidad de esterilización en autoclave y reduce los residuos
  • Soportes montados en colector para uso de laboratorio o soportes independientes para filtración in situ
  • Los embudos de «ajuste a presión» se sellan de forma hermética en los soportes del colector sin pinzas ni juntas tóricas“”
  • Funcionamiento sin fugas y recuperaciones uniformes de microorganismos
  • Más rápidos que todos los aparatos de filtración de vidrio
  • La palanca interrumpe el vacío y eleva la membrana para su retirada con fórceps
Order Info
47mm gridded MCE membrane filters or EZ-Pak™ membrane cartridge
Compliance
CEN, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, WHO guidelines
Especificación
Especificación
Colector de vacío
Videos
Documentación
Documentos técnicos