Learn More
Merck Unidad de filtro para centrifugado de 10 kDa Microcon con membrana Ultracel-10
Proporciona una concentración, desalinización o intercambio de tampón eficientes de muestras biológicas acuosas.
Marca: Merck MRCPRT010
Detalles adicionales : Peso : 0.28260kg
Descripción
Los concentran y desalan de forma sencilla y eficaz soluciones de cualquier macromolécula, utilizando cualquier centrífuga que admita tubos de 1,5 ml. Con la membrana Ultracel™ de baja unión, los filtros Microcon™ ofrecen:•Recuperaciones típicas de más del 95 %, incluso para soluciones diluidas •Centrifugación inversa para maximizar la recuperación, incluso en las muestras más pequeñas •Almacenamiento práctico de filtrado o muestra concentrada en tubo de microcentrífuga estándar •Factores de concentración de hasta 100X Características:•Alta recuperación para volúmenes pequeños con centrifugación inversa (factor de concentración inferior a 20X) •Membrana Ultracel™ de baja unión •Procesamiento rápidoEspecificaciones
Verde | |
Ultracel-10 | |
Celulosa regenerada (RC) | |
10 mL |
Sí | |
No estéril | |
Filtros para centrífuga | |
4,5 cm |