Learn More
Merck Millipore Filtros para centrífuga Microcon™ para concentración de ADN y proteínas: Membrana de celulosa regenerada
ideal for DNA concentration and desalting applications.
106.00€ - 555.00€
Especificaciones
Material de membrana Celulosa regenerada
Longitud (métrico) 4.5 cm
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Color MWCO Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color MWCO Precio Cantidad y disponibilidad  
11750403
Ver documentos
Merck Millipore
MRCF0R030
Clear 30 kDa 555.00€
paquete de 100
Disponible descuento por volumen Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock, listo para ser enviado: 3
Añadir a la cesta
11760403
Ver documentos
Merck Millipore
MRCF0R100
Azul 100 kDa 454.00€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-08-2020
Añadir a la cesta
15571276
Ver documentos
Merck Millipore
MRCF0R100ET
Blue 106.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock, listo para ser enviado: 1
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The dual cycle Ethylene Oxide (EtO) treatment renders contaminating DNA non-amplifiable. Available in a pack of 20.
Especificaciones
Especificaciones
Celulosa regenerada
4.5 cm