Learn More
Merck Grado de PCR de flujo rápido Microcon DNA con membrana Ultracel, tratado con EtO de ciclo doble
Los filtros centrífugos Microcon de grado PCR son ideales para concentración de ADN y aplicaciones de desalado. El tratamiento con óxido de etileno (EtO) de ciclo doble hace que el ADN contaminante no sea ampliable.
Marca: Merck MRCF0R100ET
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
Los filtros centrífugos Microcon Grado PCR son ideales para concentración de ADN y aplicaciones de desalado. El tratamiento con óxido de etileno (EtO) de ciclo doble hace que el ADN contaminante no sea ampliable. Disponibles en paquetes de 20.
Los concentran y desalan de forma sencilla y eficaz soluciones de cualquier macromolécula, utilizando cualquier centrífuga que admita tubos de 1,5 ml. Con la membrana Ultracel™ de nivel bajo de unión, los filtros Microcon™ ofrecen: •Recuperaciones típicas de más del 95 %, incluso para soluciones diluidas •Centrifugación inversa para maximizar la recuperación, incluso en las muestras más pequeñas •Cómodo almacenamiento de la muestra filtrada o concentrada en tubo en microcentrífuga estándar •Filtro de flujo rápido de ADN con factores de concentración de hasta 100X Optimizado para la concentración y recuperación de ADN genómico con tampón SDS. Las bajas características de unión no específicas de la membrana y los otros componentes del dispositivo, junto con su junta tórica de grado médico, permiten al dispositivo adaptarse a varios pasos de lavado con una pérdida de muestra mínima. Características: •Alta recuperación para volúmenes pequeños con centrifugación inversa (factor de concentración inferior a 20X) • Membrana Ultracel™ de bajo nivel de unión •Procesamiento rápido Aplicaciones de las muestra: •Recuperación de ADN genómico para aplicaciones forenses •Concentración y desalinización de ácidos nucleicos (alternativa de alta recuperación a la precipitación de etanol) •Eliminación de cebadores del ADN amplificado • Fácil recuperación del filtrado, aprovechando el diseño de membrana planaEspecificaciones
Azul | |
Celulosa regenerada | |
No estéril | |
Concentración y desalado de ADN | |
Celulosa regenerada de baja adherencia Ultracell | |
Filtros para centrífuga | |
1,8 in | |
12,3 mm |
Sí | |
100 kDa | |
0,32 cm2 | |
Celulosa regenerada (RC) | |
0,5 mL | |
10 mL | |
4,5 cm |