Learn More
Merck Unidad de filtración centrífuga Microcon de 30 kDa con membrana Ultracel-30
Este filtro centrífugo de 0,5 ml permite la concentración de biomoléculas con una NMWL de membrana de 30 kDa. Los filtros centrífugos de micrómetros son ideales para la concentración y desalación de ADN y proteínas.
Marca:  Merck MRCF0R030
Detalles adicionales : Peso : 0.28080kg
Código de producto. 11750403
  • 702.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ideal para aplicaciones de concentración y desalinización de ADN.
Los concentran y desalan de forma sencilla y eficaz soluciones de cualquier macromolécula, utilizando cualquier centrífuga que admita tubos de 1,5 ml. Con la membrana Ultracel™ de bajo nivel de unión, los filtros Microcon™ ofrecen: •Recuperaciones típicas de más del 95 %, incluso para soluciones diluidas •Centrifugación inversa para maximizar la recuperación, incluso en las muestras más pequeñas •Cómodo almacenamiento de la muestra filtrada o concentrada en tubo en microcentrífuga estándar •Factores de concentración de hasta 100X Características: •Alta recuperación para volúmenes pequeños con centrifugación inversa (factor de concentración inferior a 20X) •Membrana Ultracel™ de bajo nivel de unión •Procesamiento rápido Aplicaciones de las muestras: •Recuperación de ADN genómico para aplicaciones forenses •Concentración y desalación de ácidos nucleicos (alternativa de alta recuperación a la precipitación de etanol) • Eliminación de cebadores del ADN amplificado • Fácil recuperación del filtrado, aprovechando el diseño de membrana plana
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Celulosa regenerada
No estéril
Celulosa regenerada (RC)
10 mL
4,5 cm
30 kDa
0,32 cm2
Filtros para centrífuga
1,8 in
12,3 mm