Learn More
Merck™ Membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™: 3.0μm Tamaño de poro
Para uso en monitorización de aire; monitorización de fluidos; recopilación y análisis de partículas; y control de calidad de depósitos de retención de líquido
Marca:  Merck™ SSWP09025
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10432711
  • 125.00€ / paquete de 25
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-02-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Filter code: SSWP
  • Filter color: White
  • Maximum operating temp: 75°C
  • Wettablity: Hyfrophilluc
  • Pore size: 3.0&mu.m
  • Filter surface: Plain
Especificación
Especificación
3.0μm
90mm
For use in Air monitoring; Fluid monitoring; Particle collection and analysis; QC of fluid holding tanks.
Mixed Cellulose Esters (MCE)
Blanco
180μm
Videos
Documentación