Learn More
Merck™ Membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™: 0.22 μm de tamaño de poro
Diseñadas para una amplia gama de aplicaciones de investigación y analíticas. Las membranas de ésteres de celulosa mixta EMD Millipore MF-Millipore™ con tamaño de poro de 0.22 μm están disponibles en una amplia gama de diámetros. Compuestas de membranas de celulosa mixta lisa.
Marca:  Merck™ GSWP03700
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10399730
  • 166.00€ / paquete de 100
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Hidrófilas en color blanco con superficie plana
  • Compuestas de una combinación biológicamente inerte de nitrato de celulosa y de acetato de celulosa
  • Utilizadas ampliamente en aplicaciones de investigación/análisis
  • Membranas con un grosor de 150 µm y poros de 0.22 µm
Especificaciones
Especificaciones
0.2μm
37mm
100/paquete
≥3.52 bar, air with water
18mL/min/cm sq.
Hidrófilo
Mixed Cellulose Esters (MCE)
Blanco
2L/min/cm sq.
150 µm