Learn More
Merck MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.45 μm, Gridded
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Marca:  Merck HABG04700
Detalles adicionales : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.14664kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10054650
  • 238.00€ / paquete de 100
Envío estimado: 15-11-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
  • Membranas hidrófilas en blanco o negro con una superficie cuadriculada
  • Compuestas de mezclas biológicamente inertes de nitrato de celulosa y de acetato de celulosa
  • Uso común en aplicaciones analíticas/de investigación
  • Las membranas tienen un grosor de 150 µm con poros de 0,45 µm
Especificaciones
Especificaciones
0,45 μm
No estéril
Cuadriculado
47 mm
150 μm
Esterilizable en autoclave
60 ml/min/cm2
100Pack
Hydrophilic
Éster de celulosa mixta (nitrato y acetato)
Filter Membranes
Negra
47 mm
Hidrófilo
≥2,2 bar, aire con agua
4 l/min/cm cuadrados
100/paq.
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • MCE .45UM BK GD 47MM 100/PK
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.