Learn More
Merck Millipore Membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™: 0.45μm Tamaño de poro
Diseñadas para una amplia gama de aplicaciones de investigación y analíticas. Las membranas de ésteres de celulosa mixta EMD Millipore MF-Millipore™ con tamaño de poro de 0.45 μm están disponibles en una amplia gama de diámetros. Compuestas por una membrana de celulosa mixta en color negro o blanco con una superficie con rejilla o lisa.
Marca:  Merck Millipore HABG04700
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12407036
  • 229.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío
30-06-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Membranas hidrófilas en color blanco o negro con una superficie plana o cuadriculada
  • Compuestas de una combinación biológicamente inerte de nitrato de celulosa y de acetato de celulosa
  • Utilizadas ampliamente en aplicaciones de investigación/análisis
  • Las membranas tienen un grosor de 150 µm, con poros de 0.45 µm
Especificaciones
Especificaciones
0.45μm
Ésteres de celulosa mixta (MCE) (nitrato y acetato)
Negro
4 l/min/cm cuadrados
150 µm
Cuadriculado
Non-sterile
47mm
100/paquete
≥ 2.2 bar, aire con agua
60 ml/min/cm cuadrados
Hidrófilo