Learn More
Merck Millipore Membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™: 0.45μm Tamaño de poro
Diseñadas para una amplia gama de aplicaciones de investigación y analíticas. Las membranas de ésteres de celulosa mixta EMD Millipore MF-Millipore™ con tamaño de poro de 0.45 μm están disponibles en una amplia gama de diámetros. Compuestas por una membrana de celulosa mixta en color negro o blanco con una superficie con rejilla o lisa.
Marca:  Merck Millipore HAWG02500
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10248090
  • 122.00€ / paquete de 100
En stock, listo para ser enviado: 1
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Membranas hidrófilas en color blanco o negro con una superficie plana o cuadriculada
  • Compuestas de una combinación biológicamente inerte de nitrato de celulosa y de acetato de celulosa
  • Utilizadas ampliamente en aplicaciones de investigación/análisis
  • Las membranas tienen un grosor de 150 µm, con poros de 0.45 µm
Especificaciones
Especificaciones
0.45μm
Ésteres de celulosa mixta (MCE) (nitrato y acetato)
Blanco
4 l/min/cm cuadrados
150 µm
Cuadriculado
Non-sterile
25mm
100/paquete
≥ 1.8 bar, aire con agua
60 ml/min/cm cuadrados
Hidrófilo
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose
Documentos