Learn More
Merck Soporte de filtro en línea, 47 mm
Es compatible con la producción en línea de líquidos o gases ultralimpios mediante prefiltración con presión
Marca: Merck XX4304700
347.42 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.16262kg
Descripción
Millipore cuenta con una amplia selección de accesorios, adaptadores, válvulas, medidores y tubos que se pueden utilizar junto con los sistemas de filtración Millipore. Con las excepciones indicadas, el material de construcción es acero inoxidable serie 300. Los conectores de triple abrazadera (TC) se denominan por convención como 1,5 pulg., 2 pulg., etc. Los conectores de TC de 1,5 pulg. se conectan a tamaños de D.E. de tubos de 1 pulg. o 1,5 pulg. Los conectores de TC de 2 pulg. únicamente se conectan a tamaños de D.E. de tubos de 2 pulg.Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
No estéril | |
47 mm | |
7,6 cm |
Polipropileno | |
Ciclones o soportes para filtros de laboratorio | |
7,6 cm |