Learn More
Merck™ Cartuchos individuales para sistemas de bol Milli-Q™ y Milli-RO™
Para cartuchos
Marca:  Merck™ CDFC01204
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10797674
  • 655.00€ / paquete de 4
Fecha de envío estimada
del proveedor 02-03-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para sistemas Milli-Q® Bowl
Especificaciones
Especificaciones
Cartucho de carbono Super-C
Cartucho de repuesto
Carbono activado
El cartucho de 12 pulg (30 cm) elimina trazas orgánicas del agua pretratada por ósmosis inversa, desionización o destilación. Para su uso en combinación con el prefiltro CDPR M12 06.
Sistemas de bol Milli-Q™ y Milli-RO™