Learn More
Merck™ Cartuchos individuales para sistemas de bol Milli-Q™ y Milli-RO™
Para cartuchos
Marca:  Merck™ CDEX01201
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10641163
  • 390.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para sistemas Milli-Q® Bowl
Especificaciones
Especificaciones
Cartucho Organex-Q
Cartucho de repuesto
Intercambio de iones, carbono activado
El cartucho de 12 pulg (30 cm) elimina trazas orgánicas del agua pretratada por ósmosis inversa, desionización o destilación. Fabricados con polipropileno puro con tapas unidas térmicamente para reducir el riesgo de contaminación de sustancias extraíbles.
Sistemas de bol Milli-Q™ y Milli-RO™
Videos