Learn More
Merck Filtro de jeringa Millex™, PTFE hidrófilo, 0,2 μm
Para eliminar partículas, reducir la relación señal-ruido y mantener unos valores iniciales planos
Marca: Merck SLLGC13NL
402.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.63000kg
Descripción
Aplicaciones:Filtración de muestras antes de UHPLC, HPLC, LC-MS y espectrometría de masas; filtración de disolventes; aclarado de soluciones acuosas y orgánicas
Descripción general de los filtros de jeringa Millex™ no estériles con PTFE hidrófilo
- Las sustancias extraíbles más bajas, optimizando los niveles de fondo de los análisis sensibles como UHPLC y LC-MS
- Filtración de soluciones acuosas u orgánicas que contengan proteínas
- Disponibles en tamaños de poro de 0,20 μm y 0,45 μm y tres diámetros para satisfacer las necesidades de aplicación
- El material de la carcasa de polipropileno ofrece niveles bajos de extraíbles y amplia compatibilidad química
Especificaciones
Sí | |
No estéril | |
Preparación de muestras analíticas | |
Luer-Lock hembra | |
Luer Slip macho | |
100Pack | |
10 mL | |
13 mm |
0,2 μm | |
LG | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
7 bares (100 psi) | |
100 psi | |
Filtro de jeringa | |
13 mm |