Learn More
Merck Filtros de jeringa no estériles de 25 mm HPF Millex™
Logre un rendimiento hasta un 50 % mayor y una filtración más cómoda que con las jeringas de filtración tradicionales. Los filtros de jeringa no estériles EMD Millipore HPF Millex™ ofrecen toda una gama de membranas de PVDF o de nailon para una filtración fina y óptima. Los filtros no estériles son compatibles con varias estaciones de trabajo Zymark.
257.00€ - 2975.00€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Desechables | Sí |
Material | Nailon con prefiltro de fibra de vidrio graduado |
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Material | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10511353
|
Merck
SLHNM25NS |
Nailon con prefiltro de fibra de vidrio graduado | 0,45 μm |
257.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10181692
|
Merck
SLHNM25NK |
Nailon con prefiltro de fibra de vidrio graduado | 0,45 μm |
2975.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Logre un rendimiento hasta un 50 % mayor y una filtración más cómoda que con las jeringas de filtración tradicionales.Los filtros de jeringa no estériles de 25 mm HPF Millex™ ofrecen toda una gama de membranas de PVDF o de nailon para una filtración fina y óptima.Los filtros no estériles son compatibles con varias estaciones de trabajo Zymark.
- Carcasa de polietileno con un nivel bajo de sustancias extraíbles
- Incluye un filtro de membrana de 0.20 o 0.45 μm para un filtrado fino
- Toma de entrada hembra Luer-Lok™ y de salida Luer Slip macho
- Compatibles con las estaciones de trabajo Zymark BenchMate™, Prelude™, MultiDose™ Plus y TPW™II
- Disponibles en cajas para el filtrado de muestras individuales y tubos para envases compatibles con automatización
Membrana HPF Millex-HN
- Membrana de nailon y medios de prefiltro graduados
- Amplia compatibilidad química
- Aplicaciones: Soluciones acuosas u orgánicas suaves con altos niveles de partículas
- Caudal de agua inicial de 30 psi: 140 ml/min
- Prefiltro graduado y membrana Durapore (PVDF)
- La membrana con el nivel de unión de proteínas más bajo disponible
- Aplicaciones: Soluciones proteinosas con alto nivel de partículas
- Velocidad de caudal de agua inicial a 30 psi: 245 ml/min
Nota: Los filtros SLHVM25NZ y SLHNMZ5NZ cuentan con la acreditación Automation Certified™ de Zymark™ para su uso con sus estaciones de trabajo.
Especificaciones
Natural | |
Nailon con prefiltro de fibra de vidrio graduado | |
No estéril | |
Preparación de muestras analíticas | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
100 mL | |
25 mm |
Sí | |
0,45 μm | |
3,9 cm2 | |
250 µl | |
Filtro de jeringa | |
25 mm |