Learn More
Merck Filtros de fibra de vidrio sin aglutinante, 1,6 μm
Fibra de vidrio hidrófila sin filtro de resina ligante
Marca: Merck APFA04700
72.47 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Los filtros de disco fibroso Millipore están disponibles en una amplia gama de caudales y capacidades de rendimiento. Nuestros filtros de fibra de vidrio están disponibles con o sin resinas ligantes y se pueden esterilizar mediante EO, gamma o autoclave (de 121 °C a 1 bar).Filtros de fibra de vidrio sin resina ligante:
Los filtros sin resina ligante conservan su integridad estructural sin pérdida de peso cuando se calientan hasta 500 °C y, por lo tanto, se pueden utilizar en análisis gravimétricos, así como para la filtración de gases calientes.
Tipo APFA
•Retiene partículas finas con buena eficacia, incluso a altos caudales
•Recomendado para controlar las aguas residuales y recoger partículas suspendidas en gases (por ejemplo, vapores de chimeneas)
•Uso en aplicaciones bioquímicas (por ejemplo, recogida de células y filtración de precipitados de proteínas o ácidos nucleicos)
Especificaciones
67,5 l/min/cm2 | |
Esterilizable en autoclave | |
Filtro de profundidad | |
1,6 µm | |
Estéril | |
El control de aguas residuales, la recolección de partículas suspendidas en grasa, la recolección celular, la filtración de proteínas y precipitados de ácido nucleico | |
Hidrófilo | |
932 °F | |
0,009 in | |
Membranas de filtración | |
1,8 in | |
4,7 cm |
33 mm de H2O | |
Blanca | |
Vidrio borosilicatado de microfibra | |
1,6 μm | |
5 ml/min/cm2 | |
APFA | |
Plano | |
500 °C | |
230 µm | |
Hidrófilo | |
4,7 cm |