Learn More
Merck Glass Fiber Filters Without Binder, 1.2 μm
Hydrophilic Glass Fiber without Binder Resin filter
Marca: Merck APFC09050
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Fibra de vidrio hidrófila sin filtro de resina ligante
Los filtros de disco fibroso Millipore están disponibles en una amplia gama de caudales y capacidades de rendimiento. Nuestros filtros de fibra de vidrio están disponibles con o sin resinas ligantes y se pueden esterilizar mediante EO, gamma o autoclave (de 121 °C a 1 bar).Filtros de fibra de vidrio sin resina ligante:
Los filtros sin resina ligante conservan su integridad estructural sin pérdida de peso cuando se calientan hasta 500 °C y, por lo tanto, se pueden utilizar en análisis gravimétricos, así como para la filtración de gases calientes.
Tipo APFA
•Retiene partículas finas con buena eficacia, incluso a altos caudales
•Recomendado para controlar las aguas residuales y recoger partículas suspendidas en gases (por ejemplo, vapores de chimeneas)
•Uso en aplicaciones bioquímicas (por ejemplo, recogida de células y filtración de precipitados de proteínas o ácidos nucleicos)
Especificaciones
41,2 l/min/cm2 | |
Esterilizable en autoclave | |
Filtro de profundidad | |
1,2 µm | |
Estéril | |
Determinación de sólidos suspendidos totales en agua potable, filtración de proteínas de precipitados de ácido nucleico por TCA | |
Hidrófilo | |
932 °F | |
0,0094 in | |
Membranas de filtración | |
3,5 in | |
9 cm |
54 mm de H2O | |
Blanca | |
Vidrio borosilicatado de microfibra | |
1,2 μm | |
1,2 ml/min/cm2 | |
APFC | |
Plano | |
500 °C | |
240 µm | |
Hidrófilo | |
9 cm |