Learn More
Merck Glass Fiber Filters Without Binder, 1 μm
Hydrophilic Glass Fiber without Binder Resin filter
Marca:  Merck APFB04700
Detalles adicionales : Peso : 0.90720kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10268100
  • 141.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 25-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fibra de vidrio hidrófila sin filtro de resina ligante
Los filtros de disco fibroso Millipore están disponibles en una amplia gama de caudales y capacidades de rendimiento. Nuestros filtros de fibra de vidrio están disponibles con o sin resinas ligantes y se pueden esterilizar mediante EO, gamma o autoclave (de 121 °C a 1 bar).
Filtros de fibra de vidrio sin resina ligante:
Los filtros sin resina ligante conservan su integridad estructural sin pérdida de peso cuando se calientan hasta 500 °C y, por lo tanto, se pueden utilizar en análisis gravimétricos, así como para la filtración de gases calientes.
Tipo APFB
•Mayor resistencia mecánica cuando se moja y mayor capacidad de carga que los filtros de tipo APFA
•Uso para aclarado de líquidos, cuantificación de sólidos en suspensiones de partículas finas y recuento de centelleo
Especificaciones
Especificaciones
23,4 l/min/cm2
Esterilizable en autoclave
Filtro de profundidad
1 µm
Estéril
Uso para clarificación de líquidos, cuantificación de sólidos en suspensiones de partículas finas y recuento de centelleo
Hidrófilo
932 °F
0,027 in
Membranas de filtración
1,8 in
4,7 cm
95 mm de H2O
Blanca
Vidrio borosilicatado de microfibra
1 μm
2,2 ml/min/cm2
APFB
Plano
500 °C
700 µm
Hidrófilo
4,7 cm