Learn More
Merck Glass Fiber Filters Without Binder, 1 μm
Hydrophilic Glass Fiber without Binder Resin filter
Marca: Merck APFB02500
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Fibra de vidrio hidrófila sin filtro de resina ligante
Los filtros de disco fibroso Millipore están disponibles en una amplia gama de caudales y capacidades de rendimiento. Nuestros filtros de fibra de vidrio están disponibles con o sin resinas ligantes y se pueden esterilizar mediante EO, gamma o autoclave (de 121 °C a 1 bar).Filtros de fibra de vidrio sin resina ligante:
Los filtros sin resina ligante conservan su integridad estructural sin pérdida de peso cuando se calientan hasta 500 °C y, por lo tanto, se pueden utilizar en análisis gravimétricos, así como para la filtración de gases calientes.
Tipo APFB
•Mayor resistencia mecánica cuando se moja y mayor capacidad de carga que los filtros de tipo APFA
•Uso para aclarado de líquidos, cuantificación de sólidos en suspensiones de partículas finas y recuento de centelleo
Especificaciones
23,4 l/min/cm2 | |
Esterilizable en autoclave | |
Filtro de profundidad | |
1 µm | |
Estéril | |
Uso para clarificación de líquidos, cuantificación de sólidos en suspensiones de partículas finas y recuento de centelleo | |
Hidrófilo | |
932 °F | |
0,027 in | |
Membranas de filtración | |
0,98 in | |
2,5 cm |
95 mm de H2O | |
Blanca | |
Vidrio borosilicatado de microfibra | |
1 μm | |
2,2 ml/min/cm2 | |
APFB | |
Plano | |
500 °C | |
700 µm | |
Hidrófilo | |
2,5 cm |