Learn More
Merck™ Filtro de fibra de vidrio sin ligante
Fibra de vidrio hidrófila sin filtro de resina ligante
44.70€ - 80.10€
Especificaciones
Esterilizable en autoclave Yes
Color Blanca
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para el análisis de contaminación
Material Vidrio de borosilicato de microfibra
Tipo de filtro Filtro de profundidad
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Diameter (Metric) Outside Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diameter (Metric) Outside Precio Cantidad y disponibilidad  
10285413 Merck™
APFB03700
3.7 cm 80.10€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
10498603 Merck™
AP4002500
2.5 cm 44.70€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
10498793 Merck™
AP4007000
7 cm 73.70€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
05-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El filtro de fibra de vidrio hidrófilo con un tamaño de poro de 0.7 μm es un prefiltro recomendado para filtros de 0.9 a 8 um, especialmente para líquidos muy contaminados. Se pueden esterilizar mediante EO, rayos gamma y en autoclave.
Especificaciones
Especificaciones
Yes
Se utiliza para el análisis de contaminación
Filtro de profundidad
Plano
Blanca
Vidrio de borosilicato de microfibra
Sterile
Hidrófila