Learn More
Merck Hydrosol Stainless Steel Filter Holder and Accessories
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marca: Merck XX2004704
1539.18 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Piezas de repuesto para el soporte de filtro Hydrosol; Conjunto de anillo de bloqueo y embudo XX2004704, acero inoxidable; Base con pantalla, junta y soporte XX2004702; Kits de piezas de repuesto para soporte de filtro Hydrosol XX20047RKEspecificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Conjunto de anillo de bloqueo y embudo | |
Acero inoxidable | |
Conjunto de anillo de bloqueo y embudo | |
114 mm |
Transparente | |
Filtro de vacío Hydrosol de 47 mm | |
No estéril | |
650 mL |