Learn More
Merck Fluoropore™ Membrane Filters, 1 μm
Hydrophobic membrane with laminated backing for easier handling
Marca:  Merck FALP01300
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10014830
  • 371.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Membrana hidrófoba con revestimiento laminado para facilitar el manejo
Nuestra membrana Fluoropore™ es una membrana hidrófoba de polímero de politetrafluoroetileno (PTFE) unida a un soporte de polietileno de alta densidad para mejorar las características de manipulación del filtro para aplicaciones normales. Las membranas Fluoropore™ ofrecen una amplia compatibilidad química, altos caudales y uniformidad. (Tenga en cuenta que los números de catálogo que contienen in.FHUP in. no están laminados o se fabrican sin respaldo.)Aplicaciones: Membrana Fluoropore™: Aclarado de ácidos, bases y disolventes; control del aire; filtrado y ventilación de gases; espectroscopía UV
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Blanca
PTFE
No estéril
Aclarado de ácidos, bases y disolventes; aclarado de soluciones de alcohol; espectroscopía UV.
hidrófobos
100/paq.
hidrófobos
13 mm
3 psi
Filtro de pantalla
1,0 μm
100 ml/min x cm2
16,0 L/min/cm2
100Pack
Membranas de filtración
13 mm