Learn More
Merck Fluoropore™ Membrane Filters, 3 μm
Hydrophobic membrane with laminated backing for easier handling
Marca:  Merck FSLW14200
Detalles adicionales : Peso : 3.17510kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10034840
  • 376.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Membrana hidrófoba con revestimiento laminado para facilitar el manejo
Nuestra membrana Fluoropore™ es una membrana hifrófoba de polímero de politetrafluoroetileno (PTFE) unida a un soporte de polietileno de alta densidad para mejorar las características de manipulación del filtro para aplicaciones normales. Las membranas Fluoropore™ ofrecen una amplia compatibilidad química, altos caudales y uniformidad. (Tenga en cuenta que los números de catálogo que contienen in.FHUP in. no están laminados o se fabrican sin respaldo.)Aplicaciones: Membrana Fluoropore™: Aclarado de ácidos, bases y disolventes; control del aire; filtrado y ventilación de gases; espectroscopía UV
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Blanca
PTFE
No estéril
Aclarado de ácidos, bases y disolventes; aclarado de soluciones de alcohol; espectroscopía UV.
hidrófobos
hidrófobos
142 mm
0,7 psi
Filtro de pantalla
3,0 μm
286 ml/min x cm2
20,0 L/min/cm2
Membranas de filtración
142 mm