Learn More
Merck Millipore Membranas EZ-Pak™
Se utilizan para análisis microbiológicos generales.  Las membranas Millipore™ EZ-Pak™ son membranas estériles y listas para usar, que eliminan el riesgo de contaminación y ahorran tiempo.
Marca:  Merck Millipore EZHAWG474
Detalles adicionales : Peso : 0.52110kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10059880
  • 391.00€ / paquete de 600
En stock, listo para ser enviado: 8
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Used for general microbiological analysis. EZ-Pak™ Membranes are sterile, ready-to-use membranes that eliminate contamination risk and save time.
Palanca de presión para descubrir la mitad de la superficie de la membrana para la recuperación sencilla con fórceps; la otra mitad permanece en el embalaje protector. Las membranas sin utilizar permanecen envasadas de forma segura en la banda con plisado.
  • Éster de celulosa mixta
  • Superficie de rejilla y esterilizada
  • Utilizadas para análisis microbiológicos generales
  • Certificados para cumplir con los métodos estándar para el examen de requisitos para agua y aguas residuales
Información de órdenes
Las membranas se han envuelto individualmente y se suministran en cartuchos con formato de banda plisada de 150. Cada paquete incluye cuatro cartuchos (600 membranas en total). El número de catálogo de la membrana, el número de lote, la fecha de esterilización, el tamaño de poro y un número secuencial de 1 a 150 para cada cartucho de membrana se han impreso en la cubierta protectora transparente.
Compliance
Cumplen con los requisitos de los métodos estándar para el examen de agua y aguas residuales.
Especificaciones
Especificaciones
Certificados para cumplir con los métodos estándar para el examen de requisitos para agua y aguas residuales
1,85 in
Análisis microbiológicos generales y recuento de partículas
Rejilla
Éster de celulosa mixta
Estéril
Blanco
4,7 cm
Pinzas
Membrana EZ-Pak
0,45 μm
Certificados
Ver productos accesorios