Learn More
Merck Millipore Colector de 6 puestos EZ-Fit™ para tulipa de tope de caucho
Para su uso en análisis microbiológicos generales
Marca:  Merck Millipore EZFITH0LD6
7058.11 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21636" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.80000kg
Código de producto. 14872021
  • 8805.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Colectores de vacío
  • Admiten la filtración simultánea de seis muestras de ensayo
  • Fabricados con acero inoxidable
  • Disponibles con cabezal Microfil™ para su uso con embudos y membranas listos para usar y preesterilizados