Learn More
Merck Filtros de membrana Express™ PLUS
Las membranas de polietersulfona lisas y blancas proporcionan una filtración ultrarrápida para una gran variedad de aplicaciones
Marca: Merck HPWP02500
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Las membranas de polietersulfona lisas y blancas proporcionan una filtración ultrarrápida para una gran variedad de aplicaciones
La membrana Millipore Express™ PLUS proporciona una filtración ultrarrápida de medios de cultivo de tejidos, aditivos, tampones y otras soluciones acuosas. Esta membrana de alto rendimiento y baja unión a proteínas también se utiliza en muchos de nuestros dispositivos de filtración estériles listos para su uso.Características y ventajas:•La filtración ultrarrápida y el alto rendimiento reducen el tiempo de proceso •Puede esterilizarse mediante autoclave, óxido de etileno o radiación gamma para aplicaciones de filtración estériles Aplicaciones: Filtración estéril, filtración de tampón, filtración de medios de cultivo de tejidosEspecificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Filtro de pantalla | |
0,45 μm | |
23 (a 690 Mbar [10 psi]) | |
Hidrófilo | |
Hidrófilo | |
25 mm |
Blanca | |
Poliestersulfona (PES) | |
No estéril | |
Proporciona filtración ultrarrápida de medios de cultivo de tejidos, aditivos, tampones y otras soluciones acuosas. Esta membrana se utiliza también en muchos dispositivos de filtración estéril listos para usar. | |
Membranas de filtración | |
25 mm |