Learn More
Merck Filtros de membrana de PVDF Durapore™: hidrófilos: 5.0 μ de tamaño de poro
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
Marca:  Merck SVWG04700
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10084660
  • 324.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 22-12-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
Las membranas Durapore™ proporcionan altos caudales y rendimientos, pocos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore™ se une a muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.
    Características y ventajas
  • Disponibles en varios tamaños de poro (tanto en variedades hidrófilas como hidrófobas) para satisfacer sus necesidades de aplicación
  • Los filtros de membrana Durapore™ tienen un bajo nivel de unión de proteínas para minimizar la interacción con la muestra y maximizar la recuperación
  • Especificaciones
    Especificaciones
    No esterilizable en autoclave
    Blanco; con rejilla
    PVDF
    No estéril
    Hidrófilo
    100/paq.
    Hidrófilo
    47 mm
    ≥0,2 bares, aire con agua
    Filtro de pantalla
    5 μm
    >15,4 ml/min x cm2
    100Pack
    Membranas de filtración
    47 mm