Learn More
Merck Filtros de membrana de PVDF Durapore™: hidrófilos: 0.65 μ de tamaño de poro
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
Marca: Merck DVPP14250
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Las membranas Durapore™ proporcionan altos caudales y rendimientos, pocos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore™ se une a muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.- Características y ventajas
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanca | |
PVDF | |
No estéril | |
Hidrófilo | |
50/paq. | |
Hidrófilo | |
142 mm |
14 psi | |
Filtro de pantalla | |
0,65 μm | |
> 6 ml/min x cm2 | |
50Pack | |
Membranas de filtración | |
142 mm |