Learn More
Merck Filtros de membrana Durapore™, 0,1 μm
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
Marca:  Merck VVLP07625
Detalles adicionales : Peso : 0.00375kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15848317
  • 168.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
Las membranas Durapore™ proporcionan altos caudales y rendimientos, pocos extraíbles y una amplia compatibilidad química.La membrana hidrófila Durapore™ se une a muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.
    Características y ventajas
  • Disponibles en varios tamaños de poro (tanto en variedades hidrófilas como hidrófobas) para satisfacer sus necesidades de aplicación
  • Los filtros de membrana Durapore™ tienen un bajo nivel de unión de proteínas para minimizar la interacción con la muestra y maximizar la recuperación
  • Especificaciones
    Especificaciones
    No esterilizable en autoclave
    Blanco
    PVDF
    No estéril
    Purificación de proteínas, concentración y desalinización de proteínas
    25Pack
    Membranas de filtración
    76 mm
    ≥75 psi, aire con agua
    Filtro de pantalla
    0,1 μm
    >0,33 ml/min x cm2
    Hidrófilo
    125 µm
    Hidrófilo
    76 mm