Learn More
Merck Filtros de membrana Durapore™, 0,1 μm
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
Marca: Merck VVLP00010
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
Las membranas Durapore™ proporcionan altos caudales y rendimientos, pocos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore™ se une a muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.- Características y ventajas
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Rollo | |
0,1 μm | |
>0,33 ml/min x cm2 | |
1 rollo | |
Membranas de filtración | |
10 pies |
≥5,0 bares, aire con agua | |
Filtro de pantalla | |
PVDF | |
No estéril | |
Hidrófilo | |
125 µm | |
Hidrófilo |