Learn More
Merck™ Unidades de filtración para centrifugación Centriprep™
Para el procesamiento de muestras con un alto nivel de solutos
Marca:  Merck™ 4305
Detalles adicionales : Peso : 4.76270kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10402521
  • 1165.00€ / paquete de 96
Fecha estimada de envío
28-11-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Procesamiento rápido de las muestras
  • Membrana Ultracel™-YM de alta recuperación
  • Ideal para la concentración y purificación de soluciones repletas de partículas o concentraciones altas
  • Separe los solutos de bajo peso molecular a partir de caldos de fermentación, medios de cultivo celular y lisados celulares
  • Modo de flujo inverso exclusivo con puntos muertos de gran tamaño
  • Se utiliza en rotor de cestillos basculantes o ángulo fijo que aceptan tubos de 50 ml
Especificaciones
Especificaciones
Celulosa regenerada Ultracel-YM
10,000 d
2.84 cm2
135mm
96/paq.
De 12 a 15 ml