Learn More
Merck Unidades de filtración para centrifugación Centriprep™
Para el procesamiento de muestras con un alto nivel de solutos
Marca: Merck 4311
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Para el procesamiento de muestras con un alto nivel de solutos
Los filtros para centrífuga Centriprep™ son dispositivos de ultrafiltración desechables que se utilizan para purificar, concentrar y desalar muestras biológicas en el intervalo de volumen de 2 a 15 ml. Estos dispositivos de ultrafiltración completos y listos para su uso están diseñados para funcionar en la mayoría de las centrífugas con capacidad para alojar tubos de centrífuga de 50 ml. Son fáciles de usar y ofrecen un caudal alto. Los dispositivos Centriprep™ constan de un recipiente de muestras con tapón de cierre de rosca, un colector de filtrado que contiene una membrana de celulosa regenerada de Ultracel™ de baja adsorción y un tapón de sellado de aire para aislar muestras.Características y ventajas:
Aplicaciones: Concentración y purificación de soluciones cargadas de partículas, soluciones con alta concentración de solutos, separación de solutos de bajo peso molecular a partir de caldos de fermentación, medios de cultivo celular y lisados celulares
Especificaciones
Sí | |
50.000 días | |
2,84 cm2 | |
96Pack | |
De 12 a 15 ml |
Celulosa regenerada Ultracel-YM | |
No estéril | |
Celulosa regenerada (RC) | |
Filtros para centrífuga | |
135 mm |