Learn More
Merck™ Cartuchos y kits para sistemas de purificación de agua de bol Milli-Q™
de repuesto para purificación y pretratamiento Milli-Q
Marca: Merck™ CF0F01205
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Para sistemas Milli-Q® BowlEspecificación
Milli-Q™ | |
Kit de cartuchos ultrapuros sin sustancias orgánicas Milli-Q™ | |
Intercambio de iones, carbón activado, filtración profunda |
Un cartucho de eliminación de materia orgánica Super-C™, dos cartuchos de desionización de intercambio de iones, un cartucho de eliminación de trazas orgánicas Organex-Q, una unidad de filtración Millipak™ | |
Sistema de purificación de agua de bol Milli-Q™ |