Learn More
Merck Millipore Ultrafiltro desechable BioPak™
Agua sin nucleasas ni pirógenos de cualquier sistema de agua EMD Millipore Ultrapure™
Marca:  Merck Millipore CDUFBI001
Detalles adicionales : Peso : 0.20700kg
Código de producto. 12780556
  • 470.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Nuclease-free, pyrogen-free water
  • Rendimiento garantizado sin nucleasas ni pirógenos durante tres meses, independientemente del volumen utilizado
  • El filtro desechable elimina la necesidad de utilizar los procedimientos habituales y largos de saneamiento y productos químicos peligrosos
  • Se adapta a todos los sistemas de agua ultrapura de escala de laboratorio EMD Millipore: Sistemas de agua portátil Simplicity, sistemas de agua ultrapura Synergy™, sistemas de agua Direct-Q™ y todas las generaciones de sistemas de agua Milli-Q™
  • Conserva la calidad del agua, así como el rendimiento: sin pérdida de caudal del sistema
  • Actualización rentable para su sistema existente de agua ultrapura EMD Millipore
Aplicaciones:
Técnicas biológicas que requieren agua sin nucleasas ni pirógenos
Sustitución de agua embotellada de uso en biología y en cultivo celular con un rendimiento similar
Investigaciones avanzadas de ciencias de la vida—
Especificaciones
Especificaciones
Ultrafiltration
EMD Millipore™ Ultrapure™, Synergy™ Ultrapure™, Direct-Q™ y todas las generaciones de sistemas de purificación de agua Milli-Q™
Cartucho de ultrafiltración
Producción de agua sin pirógenos ni ARNasa
Paquete de 1