Learn More
Merck Portafiltros de vacío analíticos
Se usa para filtrar líquidos por vacío para el análisis de contaminación bacteriológica o por partículas
1140.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 9 cm2 |
Tipo | Ciclones o soportes para filtros de laboratorio |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Área de filtración | Altura (métrico) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Área de filtración | Altura (métrico) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10330211
|
Merck
XF2014710 |
6,2 cm | 9 cm2 | 15,6 cm | 100 mL |
1140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- El acabado electropulido minimiza el posible “bloqueo” de partículas en los laterales del embudo
- No se puede esterilizar en autoclave ni con llama
- El soporte con embudo de 250mL está equipado con una tapa de embudo, que se puede ventilar usando la unidad de filtro de accesorios
- Salida: El tapón de silicona perforado n.º 8 se monta en un matraz de filtración estándar de 1 l
Portafiltros de 50mL
- Embudo de acero inoxidable y frita de soporte, base de vidrio de borosilicato, abrazadera de muelle de aluminio anodizado, tapón de silicona
- Junta de PTFE
- Diámetro del filtro: 25mm
- Área de filtración: 2,8cm2
- Diám. × Al: 5,1 x 12,6cm
- Embudo de acero inoxidable, base y frita de soporte, abrazadera de muelle de aluminio anodizado, tapón de silicona
- Sin junta
- Diámetro del filtro: 47mm
- Área de filtración: 9cm2
- Diám. × Al: 15,6 x 6,2cm
- Embudo de acero inoxidable, base y frita de soporte, cubierta de embudo de acero inoxidable, abrazadera de muelle de aluminio anodizado, tapón de silicona
- Sin junta
- Diámetro del filtro: 47mm
- Área de filtración: 9cm2
- Diám. × Al: 19,4 x 7,6cm
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
No estéril | |
Ciclones o soportes para filtros de laboratorio |
Acero inoxidable | |
9 cm2 |