Learn More
Merck Concentradores centrífugos Amicon™ Ultra-15
Diseñados para la purificación de proteínas, la concentración de proteínas y la desalinización. Los concentradores centrífugos EMD Millipore Amicon™ Ultra-15 están construidos con membranas Ultracel, carcasa de estireno/butadieno y revestimientos y tapones de polipropileno. Disponibles en numerosos niveles de MWCO.
Marca: Merck UFC205024
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Includes: Dos tubos de microcentrífugas
Descripción
Logre una alta recuperación de muestras y un procesamiento de muestras rápido. Los filtros para centrifugación EMD Amicon™ Ultra tienen membranas de celulosa regeneradas que resultan ideales para la purificación, concentración y desalación de proteínas y ácidos nucleicos. Disponibles en varios diámetros y límites de peso molecular.
Concentra 2 ml hasta 15-70 μl 98 % de recuperación de la muestra Procesamiento rápido, con tiempos de centrifugado de 10 a 30 minutos Punto muerto diseñado La capacidad de giro inverso proporciona recuperaciones consistentes Aplicaciones: Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos Purificación de componentes macromoleculares encontrados en extractos de cultivo de tejidos o lisados celulares Eliminación de primers, limpieza de PCR, eliminación de enlaces o etiquetas macromoleculares de una mezcla de reacción y eliminación de proteínas antes de HPLC Desalado, intercambio de tampones y diálisis de proteínas Material suministrado: El dispositivo Amicon™ Ultra-2 se suministra con dos tubos de microcentrífuga. Durante el funcionamiento, un tubo se utiliza para recoger el filtrado y el otro tubo sirve para recuperar la muestra concentrada.Especificaciones
Sí | |
50 kDa | |
1 cm2 | |
Celulosa regenerada (RC) | |
24Pack | |
2 mL | |
15,9 mm |
Celulosa regenerada Ultracel-PL de alta recuperación | |
No estéril | |
Purificación de proteínas, concentración y desalinización de proteínas | |
Dos tubos de microcentrífugas | |
Filtros para centrífuga | |
119,7 mm |