Learn More
Merck Sistema de purificación Amicon Pro™
Reduce el flujo de trabajo de purificación de proteínas a tan solo tres pasos, en un solo dispositivo
Marca:  Merck ACS500312
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15339605
  • 265.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El sistema de purificación Amicon™ Pro incluye: Filtros Amicon Ultra NMWCO, dispositivos de intercambio y tubos de recogida con tapón.
Especificaciones
Especificaciones
No estéril
12 filtros Amicon Ultra NMWCO 3 KDa, 12 dispositivos de intercambio y 12 tubos de recogida con tapón
Filtros para centrífuga
12 cm
3 kDa
Celulosa regenerada (RC)
12Pack
15 ml