Learn More
Merck Soportes de filtro de aerosoles de 47 mm
Filtración por vacío de aire u otros gases de salas limpias/ambientes abiertos/sistemas cerrados para el análisis de partículas contaminantes
Marca: Merck XX5004700
1517.19 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Estos soportes de filtros de aerosoles están diseñados para controlar las partículas en suspensión en el aire procedentes del entorno y/o de sistemas cerrados. Elija el diseño del soporte más adecuado para su método. Los soportes de filtros de aerosoles están disponibles en dos formatos: de tipo abierto, para el muestreo de atmósfera abierta; y con diseño estándar, con una cámara de dispersión de entrada y una conexión cerrada. Aplicaciones: Monitorización de partículas de contaminación en gasesEspecificaciones
Acero inoxidable | |
Filtración en vacío de aire u otros gases de sistemas cerrados para el análisis de contaminación de partículas | |
7 pulg | |
2,7 in | |
6,9 cm | |
1,1 cm |
9,6 cm2 | |
Ciclones o soportes para filtros de laboratorio | |
17,8 cm | |
0,43 in | |
4,7 cm |