Learn More
Electrothermal™ EMA Series Controlled Sitrring Electromantle
Includes a built-in energy regulator with indicator lamps for power and heater operation. Electrothermal™ EMA Series Controlled Sitrring Electromantle incorporates a grounded earth screen and double fuses for added safety. Larger capacity products have multiple heating elements, enabling a more even and directed transfer of heat.
634.00€ - 811.00€
Especificación
Temperatura (métrico) 450°C
Detalles del suministro eléctrico UK and EU plug
Material Polypropylene outer case
Voltaje 230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Dimensiones (longitud x anchura x altura) Vataje Peso (métrico) con embalaje Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Dimensiones (longitud x anchura x altura) Vataje Peso (métrico) con embalaje Precio Cantidad y disponibilidad  
10216524 Ver productos accesorios Electrothermal™
EMA1000/CEB
1000 mL 310 x 238 x 157mm 320W 2.75kg 744.00€
cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-02-2019
Añadir a la cesta
Ver productos alternativos »
10402970 Ver productos accesorios Electrothermal™
EMA2000/CEB
2000 mL 400 x 350 x 197mm 520W 5.68kg 811.00€
cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-02-2019
Añadir a la cesta
11562674 Ver productos accesorios Electrothermal™
EMA0050/CEB
50 mL 260 x 175 x 133mm 80W 1.73kg 645.00€
cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-02-2019
Añadir a la cesta
Ver productos alternativos »
11718372 Ver productos accesorios Electrothermal™
EMA0100/CEB
100 mL 260 x 175 x 133mm 80W 1.73kg 634.00€
cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-02-2019
Añadir a la cesta
11728372 Ver productos accesorios Electrothermal™
EMA0250/CEB
250 mL 260 x 175 x 133mm 170W 1.73kg 673.00€
cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-02-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Accepts round bottom flasks from 50ml to 2 litres capacity
  • Bi-directional stirring speeds up to 520rpm
  • Stir bar “auto-recapture”function
  • “Cool-to-touch” design
  • Maximum element temperature 450°C
  • Built-in energy regulator
  • Replaceble insulated heater cartridge
  • Indicator lamps for power and heater operation
  • A chemically resistant polypropylene outer casing
  • A grounded earth screen and double fuses for extra safety
  • Bracket for 1.3cm support rods (but not including the support rods)
Especificación
Especificación
450°C
Polypropylene outer case
50/60 Hz
UK and EU plug
230 V