Learn More
Invitrogen™ Biblioteca de ARNip de regulación del ciclo celular humano Silencer™ Select
La biblioteca de ARNip de regulación del ciclo celular humano Silencer™ Select contiene 4417 ARNip Invitrogen™ Silencer Select de alta potencia y modificados químicamente dirigidos a 1471 genes.
Marca: Invitrogen™ A30136
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
Las proteínas que regulan la división celular son cruciales para controlar el crecimiento celular y, por lo tanto, son objetivos farmacológicos potencialmente importantes. La biblioteca de ARNip de regulación del ciclo celular humano Silencer™ Select contiene 4417 ARNip Ambion™ Silencer Select de alta potencia y modificados químicamente dirigidos a 1471 genes. Estos genes objetivo de ARNip incluyen quinasas dependientes de la ciclina, o CDK, que son cruciales para la progresión del ciclo celular, reguladores de la progresión del ciclo celular como las proteínas de la familia CIP/KIP y miembros de la familia de INK4 de los inhibidores del ciclo celular, proteínas en la familia del retinoblastoma y factores de replicación del ADN como las proteínas del ciclo de división celular (CDC). Esta biblioteca fue diseñada utilizando las bases de datos genómicos más actualizadas, incluyendo la base de datos NCBI RefSeq y referencias cruzadas a la base de datos del Consorcio de Ontología Genética (Gene Ontology Consortium, GO) y/o el Comité de Nomenclatura Genética HUGO (HGNC).
¿Por qué usar la biblioteca de ARNip de regulación del ciclo celular humano Silencer Select? Junto con una cuidadosa selección bioinformática de objetivos genéticos, los ARNip Silencer Select se optimizan con los últimos algoritmos de diseño, modificaciones químicas propias y síntesis de alta calidad para ayudar a garantizar los resultados deseados de ARNi. La biblioteca de ARNip de regulación del ciclo celular humano Silencer Select contiene nuestros ARNip prediseñados y, cuando están disponibles, ARNip validados generados buscando la máxima potencia y especificidad para que pueda centrarse en la máxima calidad de datos respaldada por la mejor garantía del sector. Las bibliotecas de ARNip Silencer Select le permiten utilizar ARNip de alta potencia para maximizar el descubrimiento con incluso menos Los ARNip de Invirogen Silencer Select están diseñados con la mayor potencia de ARNip disponible, lo que resulta en ARNip 100 veces más potentes y que permiten reducciones genéticas en las concentraciones más bajas. Los ARNip de alta potencia Silencer Select le permiten utilizar concentraciones incluso más bajas de ARNip, lo que ayuda a minimizar los efectos fuera del objetivo, reducir los datos falsos negativos y maximizar la salida de la biblioteca de ARNip para pantallas adicionales y validación de datos. La biblioteca de ARNip de regulación del ciclo celular humano Silencer Select contiene 0,25 nmol de cada ARNip altamente potente, suficiente para al menos 500 transfecciones (con 5 nM de ARNip, 100 μl de volumen de transfección).Los ARNip de Silencer Select se han diseñado utilizando los algoritmos de diseño líderes de Thermo Fisher Scientific, junto con nuestras novedosas modificaciones químicas de ácido nucleico bloqueado (LNA), lo que ayuda a garantizar la máxima eficacia, especificidad y potencia necesarias para los cribajes de ARNi frente a estudios de regulación del ciclo celular.
- Eficacia superior: reduzca los efectos fuera del objetivo hasta un 90 % con los últimos algoritmos de diseño y modificaciones químicas de LNA
- Mayor eficiencia: realice estudios de reducción con ARNip 100 veces más potentes que los ARNip disponibles actualmente
- Fiable: consiga descubrimientos más rápidos gracias a la consistencia de la reducción genética y la fiabilidad de los resultados fenotípicos
- Cómodo: reduzca la desconvolución de datos y acelere la validación de objetivos con nuestro formato en matriz
- Personalizable: elija la mejor opción para las necesidades de su flujo de trabajo, incluidas escalas de ARNip adicionales y formato agrupado
Especificaciones
4413 ARNip totales dirigidos a 1471 genes chapados en placas de 96 pocillos (51 placas) |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos