Learn More
Hirschmann™ Dispensador de polipropileno EM
Garantice una precisión y dispensación de volumen uniformes con resultados reproducibles independientes del usuario. Los dispensadores clásicos Hirschmann™ Ceramus™ son la mejor unidad para la dispensación manual, al incluir materiales de máxima calidad, manejo sencillo y comodidad del usuario bien diseñada para facilitar aún más las tareas rutinarias del laboratorio.
Marca:  Hirschmann™ 9360200
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 10524031
  • 505.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para volúmenes fijos y variables, de 0,2 ml a 60 ml
  • Se puede esterilizar la unidad completa con vapor a 121 °C, sin necesidad de desmontarla
  • Conexión de manguera de succión de rosca
  • Pistón de cerámica fabricado con óxido de aluminio de alta pureza
  • Acoplamiento de configuración de volumen digital, calibrado para toda su vida útil
  • Óptima resistencia química y térmica de las piezas que transportan el medio
  • Certificado de calidad individual con certificado de conformidad
Especificaciones
Especificaciones
Dispensador
De 10 a 60 ml
1 mL
Polipropileno
Frasco
0,6%