Learn More
Elma™ Limpiador de ultrasonidos Elmasonic X-tra Flex 1
Marca: Elma™ 1033291
Detalles adicionales : Peso : 55.00000kg
Especificaciones
Sí | |
3 x 400 V CA/N/PE | |
1070mm | |
3 x 400 V CA/N/PE, 9320 W | |
1500mm | |
Elmasonic X-tra Flex 1 línea 1200, MF2O | |
9320w | |
730mm |
Carcasa de acero inoxidable V2A y depósito de acero inoxidable V4A | |
112L | |
1500 x 730 x 1070 mm (Al. x An. x Pr.) | |
Limpieza industrial | |
40 kg de capacidad, cubo EKO de acero inoxidable con unas dimensiones internas de 222 x 436 x 509 mm (Al. x An. x Pr.), tamaño de la malla del cestillo EKO de 8/8/1 mm, cubierta de acero inoxidable y bastidor de soporte | |
De 30 a 80 °C | |
200kg |