Learn More
Fisherbrand™ Unidad de limpieza por ultrasonidos Elmasonic S 300, 220-240 V
Las nuevas unidades de limpieza Elmasonic S proporcionan una tecnología de barrido y limpieza de ultrasonidos controlada por un innovador microprocesador con una pantalla LED fácil de usar para garantizar un funcionamiento excelente.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 10.80000kg
Descripción
- Sistema de transductor tipo 'sándwich' de 37 kHz de alto rendimiento
- Depósito de limpieza de acero inoxidable a prueba de cavitación
- Panel de funcionamiento sencillo y claro, resistente a salpicaduras y al agua
- Gire el mando para el ajuste continuo y el funcionamiento de corto plazo de 1 a 30 minutos
- Función de barrido para una distribución optimizada del campo de sonido en el líquido de limpieza mediante modulación de frecuencias
- Función de desgasificación para la desgasificación eficaz del líquido de limpieza y para fines de laboratorio
- Mangos de plástico de forma ergonómica
Especificaciones
1 - 30 minutos | |
LED | |
28 L | |
300mm | |
200 mm (depósito) | |
568mm |
Acero inoxidable | |
220 - 240 V | |
340mm | |
321mm | |
11kg | |
505mm |