Learn More
Fisherbrand™ Elmasonic Easy 20 con cubierta
La familia Fisherbrand Easy incluye una gama de 9 tamaños de dispositivos diferentes con volúmenes de depósitos que oscilan entre los 0,8 y los 28 litros. Ultrasónico controlado por microprocesador con tecnología de barrido ofrece una solución de última generación.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.10000kg
Código de producto. 16483889
  • 365.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Descripción
Descripción
  • Transductores ultrasónicos de alto rendimiento eficaces de 37 kHz
  • Depósito de limpieza de acero inoxidable a prueba de cavitación
  • Panel de control fácil de usar y claramente ordenadas; sellado contra la entrada de líquidos para proteger los dispositivos electrónicos
  • Pantalla LED para función ultrasónica
  • Interruptor giratorio para una preselección sencilla del tiempo de limpieza
  • Funcionamiento continuo o a corto plazo entre 1 y 30 minutos
  • Función de barrido permanente para una distribución optimizada del campo de sonido mediante la modulación de frecuencia
  • Calefacción protegida de funcionamiento en seco
  • Temperatura seleccionable mediante interruptor giratorio; de 30 °C a 80 °C en incrementos de 5 °C (para unidades H)
  • Pantalla LED para el funcionamiento de la calefacción (para unidades H)
  • Cable de alimentación desconectable con enchufe IEC
  • Umbral de temperatura seleccionable con alarma
  • Apagado automático de seguridad después de 8 horas de funcionamiento continuo
  • Apagado automático de seguridad a una temperatura del baño de 90 °C
  • Función de pulso
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
37 kHz
Cubierta
LED
1,75 L