Learn More
Honeywell™ ELECTROSOFT COMPOSITE Class 0 Latex Gloves
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Descripción
- Guante aislante para trabajos eléctricos
- Capa externa de policloropreno naranja
- Interior clorado
- Categoría RC
- ATPV 21,6/cal
- El revestimiento de látex natural dieléctrico sobre el forro interior clorado lo hace muy cómodo
- Producto destaca por su larga vida útil y precisión
- El acabado con patrón en relieve hace que la capacidad de agarre en condiciones húmedas sea excelente
- La capa exterior de elastómero naranja proporciona una excelente resistencia mecánica
- Su forma anatómica facilita la flexión al tiempo que garantiza un alto nivel de protección
- Específicamente diseñado para usarse en entornos en los que se puede dar un arco eléctrico
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 60903-2003, CEI 903-2002, IEC 61482-1-2 |
Coating Material | Látex y policloropreno |
Color | Naranja |
Tamaño | 9 |
Grosor (métrico) | 1,1 mm |
Longitud (métrico) | 36 cm |