Learn More
Honeywell™ ELECTROSOFT COMPOSITE Class 0 Latex Gloves
Catalog Number 12657603
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Honeywell™ ELECTROSOFT COMPOSITE Class 0 Latex Gloves for electrical work are designed to be used in Arc Flash environments.
  • Guante aislante para trabajos eléctricos
  • Capa externa de policloropreno naranja
  • Interior clorado
  • Categoría RC
  • ATPV 21,6/cal
  • El revestimiento de látex natural dieléctrico sobre el forro interior clorado lo hace muy cómodo
  • Producto destaca por su larga vida útil y precisión
  • El acabado con patrón en relieve hace que la capacidad de agarre en condiciones húmedas sea excelente
  • La capa exterior de elastómero naranja proporciona una excelente resistencia mecánica
  • Su forma anatómica facilita la flexión al tiempo que garantiza un alto nivel de protección
  • Específicamente diseñado para usarse en entornos en los que se puede dar un arco eléctrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certificaciones/conformidad EN 60903-2003, CEI 903-2002, IEC 61482-1-2
Coating Material Látex y policloropreno
Color Naranja
Tamaño 10
Grosor (métrico) 1,1 mm
Longitud (métrico) 36 cm